Print…
1-Acetamido-3-aminonaphthalene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2139-250MG OR2139-500MG OR2139-50MG
APOSOR2139-250MGEA 522 EUR
APOSOR2139-250MG APOSOR2139-500MG APOSOR2139-50MG
1-Acetamido-3-aminonaphthalene
1-Acetamido-3-aminonaphthalene
Fórmula: C₁₂H₁₂N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09263886
Número CAS: 721970-24-7