Print…
7-Hydroxynaphthalene-1-carbonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
OR2133-1G OR2133-250MG
APOSOR2133-1GEA 273 EUR
APOSOR2133-1G APOSOR2133-250MG
7-Hydroxynaphthalene-1-carbonitrile
7-Hydroxynaphthalene-1-carbonitrile
Fórmula: C₁₁H₇NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03695467
Número CAS: 19307-13-2