Print…
2,4-Bis(tert-butyl)-6-nitrophenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR21278-1G OR21278-250MG OR21278-5G
APOSOR21278-1GEA 184 EUR
APOSOR21278-1G APOSOR21278-250MG APOSOR21278-5G
2,4-Bis(tert-butyl)-6-nitrophenol
2,4-Bis(tert-butyl)-6-nitrophenol
Fórmula: C₁₄H₂₁NO₃
Ponto de Fusão: 59…65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00026282
Número CAS: 20039-94-5