Print…
2-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-(2-Carboxyphenyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole
OR2076-1G OR2076-250MG
APOSOR2076-1GEA 275 EUR
APOSOR2076-1G APOSOR2076-250MG
2-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzoic acid
2-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzoic acid
Fórmula: C₁₀H₈N₂O₃
Peso Molecular: 204.182 g/mol
Ponto de Fusão: 151…153 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08741426
Número CAS: 475105-77-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III