Print…
3-[(Pyrrolidin-1-yl)methyl]benzeneboronic acid, pinacol ester 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)pyrrolidine, 1-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]pyrrolidine, 3-(Pyrrolidinomethyl)phenylboronic acid, pinacol ester
OR2072-1G OR2072-250MG
APOSOR2072-1GEA 139 EUR
APOSOR2072-1G APOSOR2072-250MG
3-[(Pyrrolidin-1-yl)methyl]benzeneboronic acid, pinacol ester 97%
3-[(Pyrrolidin-1-yl)methyl]benzeneboronic acid, pinacol ester
Fórmula: C₁₇H₂₆BNO₂
Peso Molecular: 287.205 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08741425
Número CAS: 884507-45-3
UN: 2922
ADR: 8+6.1 III