Print…
1-[4-(Aminomethyl)benzyl]-1H-pyrazole hydrochloride, tech
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzylamine hydrochloride
OR2066-1G OR2066-250MG
APOSOR2066-1GEA 261 EUR
APOSOR2066-1G APOSOR2066-250MG
1-[4-(Aminomethyl)benzyl]-1H-pyrazole hydrochloride, tech
1-[4-(Aminomethyl)benzyl]-1H-pyrazole hydrochloride
Fórmula: C₁₁H₁₃N₃·ClH
Peso Molecular: 223.702 g/mol
Ponto de Fusão: 198…199.5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07690519
Número CAS: 904696-62-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III