Print…
5-(Hydroxymethyl)-1H-benzimidazole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (1H-Benzimidazol-5-yl)methanol
OR2056-1G OR2056-250MG
APOSOR2056-1GEA 255 EUR
APOSOR2056-1G APOSOR2056-250MG
5-(Hydroxymethyl)-1H-benzimidazole 97%
5-(Hydroxymethyl)-1H-benzimidazole
Fórmula: C₈H₈N₂O
Peso Molecular: 148.162 g/mol
Ponto de Fusão: 129…131 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08690267
Número CAS: 106429-29-2