Print…
2-Bromo-6-(1-ethoxyethoxy)naphthalene 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2046-1G OR2046-5G
APOSOR2046-1GEA 0 EUR
APOSOR2046-1G APOSOR2046-5G
2-Bromo-6-(1-ethoxyethoxy)naphthalene 95+%
2-Bromo-6-(1-ethoxyethoxy)naphthalene
Fórmula: C₁₄H₁₅BrO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08741420
Número CAS: 142524-71-8