Print…
5-(Methoxycarbonyl)-1H-pyrrole-3-boronic acid, pinacol ester, N-BOC protected 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR20042-250MG OR20042-5G
APOSOR20042-250MGEA 57 EUR
APOSOR20042-250MG APOSOR20042-5G
5-(Methoxycarbonyl)-1H-pyrrole-3-boronic acid, pinacol ester, N-BOC protected 97%
5-(Methoxycarbonyl)-1H-pyrrole-3-boronic acid, pinacol ester, N-BOC protected
Fórmula: C₁₇H₂₆BNO₆
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11855974
Número CAS: 942070-38-4