Print…
5-(Aminomethyl)-1,3-thiazole hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR20040-1G OR20040-5G OR20040-10G
APOSOR20040-1GEA 106 EUR
APOSOR20040-1G APOSOR20040-5G APOSOR20040-10G
5-(Aminomethyl)-1,3-thiazole hydrochloride 95%
5-(Aminomethyl)-1,3-thiazole hydrochloride
Fórmula: C₄H₆N₂S·ClH
Ponto de Fusão: 173…181 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06738808
Número CAS: 131052-46-5