Print…

2-(Methylsulphanyl)benzamide

Fornecedor: Apollo Scientific

OR200156-1G OR200156-250MG OR200156-500MG
APOSOR200156-1GEA 519 EUR
APOSOR200156-1G APOSOR200156-250MG APOSOR200156-500MG
2-(Methylsulphanyl)benzamide
2-(Methylsulphanyl)benzamide
Fórmula: C₈H₉NOS
Peso Molecular: 167.228 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00757485
Número CAS: 54705-16-7

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR