Print…
2-Pyrimidinecarbonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Pyrimidine-2-carbonyl chloride
OR200153-1G OR200153-250MG
APOSOR200153-1GEA 0 EUR
APOSOR200153-1G APOSOR200153-250MG
2-Pyrimidinecarbonyl chloride
2-Pyrimidinecarbonyl chloride
Fórmula: C₅H₃ClN₂O
Peso Molecular: 142.543 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18816666
Número CAS: 220769-83-5
UN: 3261
ADR: 8 III