Print…
(2-Methoxyphenoxy)acetyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR200141-1G OR200141-250MG OR200141-500MG
APOSOR200141-1GEA 497 EUR
APOSOR200141-1G APOSOR200141-250MG APOSOR200141-500MG
(2-Methoxyphenoxy)acetyl chloride
(2-Methoxyphenoxy)acetyl chloride
Fórmula: C₉H₉ClO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02223230
Número CAS: 40926-73-6