Print…
3-Phenoxypropanoyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR200139-1G OR200139-250MG
APOSOR200139-1GEA 0 EUR
APOSOR200139-1G APOSOR200139-250MG
3-Phenoxypropanoyl chloride
3-Phenoxypropanoyl chloride
Fórmula: C₉H₉ClO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11169653
Número CAS: 28317-96-6