Print…
2-Hydroxy-3-methoxybenzoyl chloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR200132-1G OR200132-250MG OR200132-500MG
APOSOR200132-1GEA 654 EUR
APOSOR200132-1G APOSOR200132-250MG APOSOR200132-500MG
2-Hydroxy-3-methoxybenzoyl chloride 95%
2-Hydroxy-3-methoxybenzoyl chloride
Fórmula: C₈H₇ClO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11169659
Número CAS: 82944-14-7