Print…
Methyl 3-amino-5-bromo-2-methoxybenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR19532-1G OR19532-250MG
APOSOR19532-1GEA 290 EUR
APOSOR19532-1G APOSOR19532-250MG
Methyl 3-amino-5-bromo-2-methoxybenzoate
Methyl 3-amino-5-bromo-2-methoxybenzoate
Fórmula: C₉H₁₀BrNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23701735
Número CAS: 926069-76-3