Print…
Methyl 5-bromo-2-methoxy-3-nitrobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-2-(methoxycarbonyl)-6-nitroanisole, Methyl 5-bromo-3-nitro-o-anisate
OR19526-1G OR19526-250MG OR19526-5G
APOSOR19526-1GEA 406 EUR
APOSOR19526-1G APOSOR19526-250MG APOSOR19526-5G
Methyl 5-bromo-2-methoxy-3-nitrobenzoate
Methyl 5-bromo-2-methoxy-3-nitrobenzoate
Fórmula: C₉H₈BrNO₅
Peso Molecular: 290.068 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD21340336
Número CAS: 67657-90-3