Print…
3-Chloro-5-methylbenzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Chloro-m-toluic acid, 3-Carboxy-5-chlorotoluene
OR19520-10G OR19520-25G
APOSOR19520-10GEA 91.5 EUR
APOSOR19520-10G APOSOR19520-25G
3-Chloro-5-methylbenzoic acid 95%
3-Chloro-5-methylbenzoic acid
Fórmula: C₈H₇ClO₂
Ponto de Fusão: 181…183 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11007823
Número CAS: 56961-33-2