Print…
4-Bromo-3-(bromomethyl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Bromo-5-carboxybenzyl bromide, α,4-Dibromo-m-toluic acid
OR19516-1G OR19516-250MG OR19516-5G
APOSOR19516-1GEA 279 EUR
APOSOR19516-1G APOSOR19516-250MG APOSOR19516-5G
4-Bromo-3-(bromomethyl)benzoic acid
4-Bromo-3-(bromomethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₆Br₂O₂
Peso Molecular: 293.94 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD18378548
Número CAS: 887757-31-5
UN: 3261
ADR: 8 III