Print…
2,6-Dibromobenzo[b]furan-3(2H)-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,6-Dibromo-1-benzofuran-3(2H)-one, 2,6-Dibromo-2,3-dihydro-3-oxobenzo[b]furan
OR19505-1G OR19505-250MG
APOSOR19505-1GEA 560 EUR
APOSOR19505-1G APOSOR19505-250MG
2,6-Dibromobenzo[b]furan-3(2H)-one
2,6-Dibromobenzo[b]furan-3(2H)-one
Fórmula: C₈H₄Br₂O₂
Peso Molecular: 291.924 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD28096609
Número CAS: 1823370-21-3