Print…
2-{[(2-Ethylhexyl)oxy]carbonyl}benzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Phthalic acid mono-2-ethylhexyl ester, Mono(2-ethylhexyl) phthalate, 2-(((2-Ethylhexyl)oxy)carbonyl)benzoic acid
OR19495-1G OR19495-5G
APOSOR19495-1GEA 59.6 EUR
APOSOR19495-1G APOSOR19495-5G
2-{[(2-Ethylhexyl)oxy]carbonyl}benzoic acid 95%
2-{[(2-Ethylhexyl)oxy]carbonyl}benzoic acid
Fórmula: C₁₆H₂₂O₄
Peso Molecular: 278.343 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00041500
Número CAS: 4376-20-9
EINECS: 224-477-1