Print…
2,6-Dichloro-4-methylaniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR19488-1G OR19488-5G
APOSOR19488-1GEA 0 EUR
APOSOR19488-1G APOSOR19488-5G
2,6-Dichloro-4-methylaniline
2,6-Dichloro-4-methylaniline
Fórmula: C₇H₇Cl₂N
Ponto de Fusão: 58…60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00190134
Número CAS: 56461-98-4