Print…
4-Bromo-3-methylphenacyl bromide, tech
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR18870-1G OR18870-5G
APOSOR18870-1GEA 0 EUR
APOSOR18870-1G APOSOR18870-5G
4-Bromo-3-methylphenacyl bromide, tech
4-Bromo-3-methylphenacyl bromide
Fórmula: C₉H₈Br₂O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD20266827
Número CAS: 3114-08-7