Print…
3-(Piperazin-1-yl)benzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1886-1G OR1886-5G
APOSOR1886-1GEA 219 EUR
APOSOR1886-1G APOSOR1886-5G
3-(Piperazin-1-yl)benzoic acid 97%
3-(Piperazin-1-yl)benzoic acid
Fórmula: C₁₁H₁₄N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03444416
Número CAS: 446831-28-3