Print…
4-Bromo-2,3-dimethylpyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR18855-1G OR18855-5G
APOSOR18855-1GEA 34.8 EUR
APOSOR18855-1G APOSOR18855-5G
4-Bromo-2,3-dimethylpyridine 95%
4-Bromo-2,3-dimethylpyridine
Fórmula: C₇H₈BrN
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD18253389
Número CAS: 259807-91-5