Print…
N-Methyl-3-(triethoxysilyl)propylamine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: N-Methyl-3-(triethoxysilyl)propan-1-amine, [3-(Methylamino)prop-1-yl]triethoxysilane
OR18826-1G OR18826-5G
APOSOR18826-1GEA 198 EUR
APOSOR18826-1G APOSOR18826-5G
N-Methyl-3-(triethoxysilyl)propylamine 97%
N-Methyl-3-(triethoxysilyl)propylamine
Fórmula: C₁₀H₂₅NO₃Si
Peso Molecular: 235.396 g/mol
Ponto de ebulição: 120…121 °C (30 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD24842713
Número CAS: 6044-50-4