Print…
2-Amino-4-chloro-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-BOC protected
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-4-chloro-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, tert-Butyl (5-carboxy-4-chloro-1,3-thiazol-2-yl)carbamate
OR18817-1G OR18817-250MG
APOSOR18817-1GEA 464 EUR
APOSOR18817-1G APOSOR18817-250MG
2-Amino-4-chloro-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-BOC protected
2-Amino-4-chloro-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-BOC protected
Fórmula: C₉H₁₁ClN₂O₄S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD24476508
Número CAS: 612541-07-8