Print…
(Bicyclo[1.1.1]pent-1-yl)methanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Bicyclo[1.1.1]pentan-1-ylmethanol, 1-(Hydroxymethyl)bicyclo[1.1.1]pentane
OR18811-250MG OR18811-25MG
APOSOR18811-250MGEA 763 EUR
APOSOR18811-250MG APOSOR18811-25MG
(Bicyclo[1.1.1]pent-1-yl)methanol
(Bicyclo[1.1.1]pent-1-yl)methanol
Fórmula: C₆H₁₀O
Peso Molecular: 98.143 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD28040494
Número CAS: 22287-32-7