Print…
2-Amino-4-chloro-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde, 2-BOC protected
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl (4-chloro-5-formyl-1,3-thiazol-2-yl)carbamate, 2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-4-chloro-5-formyl-1,3-thiazole
OR18806-1G OR18806-250MG OR18806-5G
APOSOR18806-1GEA 330 EUR
APOSOR18806-1G APOSOR18806-250MG APOSOR18806-5G
2-Amino-4-chloro-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde, 2-BOC protected
2-Amino-4-chloro-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde, 2-BOC protected
Fórmula: C₉H₁₁ClN₂O₃S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD18836516
Número CAS: 388594-31-8