Print…
3-Chloro-5-nitroanisole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Chloro-5-nitrophenyl methyl ether, 1-Chloro-3-methoxy-5-nitrobenzene
OR18805-1G OR18805-5G OR18805-25G
APOSOR18805-1GEA 29 EUR
APOSOR18805-1G APOSOR18805-5G APOSOR18805-25G
3-Chloro-5-nitroanisole 95%
3-Chloro-5-nitroanisole
Fórmula: C₇H₆ClNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11848441
Número CAS: 55910-07-1