Print…
3-Bromo-2-methoxybenzyl bromide
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Bromo-6-(bromomethyl)phenyl methyl ether, 1-Bromo-3-(bromomethyl)-2-methoxybenzene
OR18742-1G OR18742-250MG
APOSOR18742-1GEA 352 EUR
APOSOR18742-1G APOSOR18742-250MG
3-Bromo-2-methoxybenzyl bromide
3-Bromo-2-methoxybenzyl bromide
Fórmula: C₈H₈Br₂O
Peso Molecular: 279.957 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14656794
Número CAS: 1177558-47-2
UN: 3265
ADR: 8 III