Print…
3-Acetoxy-4-methoxybenzeneboronic acid, pinacol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR18613-1G OR18613-250MG
APOSOR18613-1GEA 0 EUR
APOSOR18613-1G APOSOR18613-250MG
3-Acetoxy-4-methoxybenzeneboronic acid, pinacol ester
3-Acetoxy-4-methoxybenzeneboronic acid, pinacol ester
Fórmula: C₁₅H₂₁BO₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06795645
Número CAS: 917757-44-9