Print…
2-Chloro-3,5-dimethylpyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR18609-100MG OR18609-250MG
APOSOR18609-100MGEA 33.5 EUR
APOSOR18609-100MG APOSOR18609-250MG
2-Chloro-3,5-dimethylpyridine
2-Chloro-3,5-dimethylpyridine
Fórmula: C₇H₈ClN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12400986
Número CAS: 72093-12-0