Print…
Methyl 2-hydroxy-4-nitrobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR18576-1G OR18576-250MG OR18576-5G
APOSOR18576-1GEA 136 EUR
APOSOR18576-1G APOSOR18576-250MG APOSOR18576-5G
Methyl 2-hydroxy-4-nitrobenzoate
Methyl 2-hydroxy-4-nitrobenzoate
Fórmula: C₈H₇NO₅
Ponto de Fusão: 101…102 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11041295
Número CAS: 13684-28-1