Print…
4'-(Hydroxymethyl)acetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-(4-(Hydroxymethyl)phenyl)ethanone, 1-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]ethan-1-one, 4-Acetylbenzyl alcohol
OR18571-1G OR18571-250MG
APOSOR18571-1GEA 238 EUR
APOSOR18571-1G APOSOR18571-250MG
4'-(Hydroxymethyl)acetophenone
4'-(Hydroxymethyl)acetophenone
Fórmula: C₉H₁₀O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06202822
Número CAS: 75633-63-5