Print…
3-Chloro-5-nitroaniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Amino-5-chloronitrobenzene
OR18564-10G OR18564-1G OR18564-5G
APOSOR18564-10GEA 365 EUR
APOSOR18564-10G APOSOR18564-1G APOSOR18564-5G
3-Chloro-5-nitroaniline 98%
3-Chloro-5-nitroaniline
Fórmula: C₆H₅ClN₂O₂
Peso Molecular: 172.569 g/mol
Ponto de Fusão: 131…134 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01009865
Número CAS: 5344-44-5