Print…
4-(Hydroxymethyl)benzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Formylbenzyl alcohol, (4-Formylphenyl)methanol
OR18563-1G OR18563-5G
APOSOR18563-1GEA 69.6 EUR
APOSOR18563-1G APOSOR18563-5G
4-(Hydroxymethyl)benzaldehyde
4-(Hydroxymethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₈O₂
Peso Molecular: 136.148 g/mol
Ponto de Fusão: 43…44 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11870191
Número CAS: 52010-97-6