Print…
Furan-2-aldoxime
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR18402-1G OR18402-5G OR18402-250MG
APOSOR18402-1GEA 36.4 EUR
APOSOR18402-1G APOSOR18402-5G APOSOR18402-250MG
Furan-2-aldoxime
Furan-2-aldoxime
Fórmula: C₅H₅NO₂
Ponto de Fusão: 78…80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08445568
Número CAS: 1121-47-7