Print…
4-(Morpholin-4-yl)benzene-1,2-diamine
Fornecedor: Apollo Scientific
OR183524-1G OR183524-250MG
APOSOR183524-1GEA 551 EUR
APOSOR183524-1G APOSOR183524-250MG
4-(Morpholin-4-yl)benzene-1,2-diamine
4-(Morpholin-4-yl)benzene-1,2-diamine
Fórmula: C₁₀H₁₅N₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11848955
Número CAS: 119421-28-2