Print…
Methyl 3-amino-7-chlorobenzothiophene-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl 3-amino-7-chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
OR183426-1G OR183426-250MG
APOSOR183426-1GEA 400 EUR
APOSOR183426-1G APOSOR183426-250MG
Methyl 3-amino-7-chlorobenzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-7-chlorobenzothiophene-2-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₈ClNO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD25960235
Número CAS: 181283-33-0