Print…
Methyl 3-amino-6-chlorobenzothiophene-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl 3-amino-6-chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
OR183425-1G OR183425-250MG
APOSOR183425-1GEA 659 EUR
APOSOR183425-1G APOSOR183425-250MG
Methyl 3-amino-6-chlorobenzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-6-chlorobenzothiophene-2-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₈ClNO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12032271
Número CAS: 35212-87-4