Print…
3-Amino-5-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR183423-1G OR183423-250MG
APOSOR183423-1GEA 364 EUR
APOSOR183423-1G APOSOR183423-250MG
3-Amino-5-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-5-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₆N₂O₄S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20924150
Número CAS: 160041-48-5