Print…
Methyl 7-aminothieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR183420-1G OR183420-5G
APOSOR183420-1GEA 87 EUR
APOSOR183420-1G APOSOR183420-5G
Methyl 7-aminothieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylate
Methyl 7-aminothieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylate
Fórmula: C₈H₇N₃O₂S
Ponto de Fusão: 130…133 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00204059
Número CAS: 244014-85-5