Print…
6-Bromo-5-chloropicolinic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR183417-5G OR183417-1G
APOSOR183417-5GEA 521 EUR
APOSOR183417-5G APOSOR183417-1G
6-Bromo-5-chloropicolinic acid 95%
6-Bromo-5-chloropicolinic acid
Fórmula: C₆H₃BrClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13185790
Número CAS: 1214328-42-3