Print…
4-Methyl-2-thio-1,3-thiazole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR18300-100G OR18300-25G
APOSOR18300-100GEA 109 EUR
APOSOR18300-100G APOSOR18300-25G
4-Methyl-2-thio-1,3-thiazole 97%
4-Methyl-2-thio-1,3-thiazole
Fórmula: C₄H₅NS₂
Ponto de Fusão: 86…89 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00798571
Número CAS: 5685-06-3