Print…
5-Bromo-4-methyl-1,3-thiazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR18109-1G OR18109-250MG OR18109-5G
APOSOR18109-1GEA 58 EUR
APOSOR18109-1G APOSOR18109-250MG APOSOR18109-5G
5-Bromo-4-methyl-1,3-thiazole
5-Bromo-4-methyl-1,3-thiazole
Fórmula: C₄H₄BrNS
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD12026322
Número CAS: 111600-83-0