Print…
2-Amino-4-iodo-1,3-benzothiazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Iodo-1,3-benzothiazol-2-amine
OR17932-1G OR17932-250MG
APOSOR17932-1GEA 763 EUR
APOSOR17932-1G APOSOR17932-250MG
2-Amino-4-iodo-1,3-benzothiazole
2-Amino-4-iodo-1,3-benzothiazole
Fórmula: C₇H₅IN₂S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11194508
Número CAS: 1039326-79-8