Print…
2-Chloro-1-isopropyl-1H-imidazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Chloro-1-(prop-2-yl)-1H-imidazole
OR17928-1G OR17928-250MG
APOSOR17928-1GEA 526 EUR
APOSOR17928-1G APOSOR17928-250MG
2-Chloro-1-isopropyl-1H-imidazole
2-Chloro-1-isopropyl-1H-imidazole
Fórmula: C₆H₉ClN₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD10699127
Número CAS: 1053655-72-3