Print…
4-Chloro-N,N-dimethylaniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR17922-1G OR17922-5G OR17922-10G
APOSOR17922-1GEA 34.8 EUR
APOSOR17922-1G APOSOR17922-5G APOSOR17922-10G
4-Chloro-N,N-dimethylaniline
4-Chloro-N,N-dimethylaniline
Fórmula: C₈H₁₀ClN
Ponto de ebulição: 114…115 °C (12 mm Hg)
Ponto de Fusão: 32…37 °C
Densidade: 1,049 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07780200
Número CAS: 698-69-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III