Print…
4-{[(2-Amino-4-hydroxypteridin-6-yl)methyl]amino}benzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR17919-1G OR17919-5G OR17919-250MG
APOSOR17919-1GEA 0 EUR
APOSOR17919-1G APOSOR17919-5G APOSOR17919-250MG
4-{[(2-Amino-4-hydroxypteridin-6-yl)methyl]amino}benzoic acid 95%
4-{[(2-Amino-4-hydroxypteridin-6-yl)methyl]amino}benzoic acid
Fórmula: C₁₄H₁₂N₆O₃
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075823
Número CAS: 119-24-4